Learn More
Gibco™ SFM OptiPRO™
SFM OptiPRO™
Marca: Gibco™ 12309019
126.35 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El SFM OptiPRO™ es un medio de cultivo sin suero y de componentes libres de origen animal diseñado para el crecimiento de varias líneas de células derivadas del riñón, como MDBK, MDCK, PK-15 y VERO para la producción de proteínas recombinantes o virus. Además, el SFM OptiPRO™ ha hecho crecer con éxito otras líneas de células, como Hela, BHK-21 y COS-7. El SFM Gibco™ OptiPRO™ presenta estas características:Libre de suero y componentes de origen animal, y formulación baja en proteínas
El SFM Gibco™ OptiPRO™ está formulado con una concentración muy baja en proteínas (<10 μg/ml), lo que permite una purificación más sencilla de sus proteínas recombinantes.
Adaptación directa para muchas líneas de células populares
El SFM Gibco™ OptiPRO™ ha sido diseñado para el crecimiento de líneas de células derivadas de riñón como MDCK, MDBK, VERO y PK-15. Además, el SFM OptiPRO™ ha hecho crecer con éxito otras líneas de células, como Hela, BHK-21 y COS-7, lo que le permite elegir un solo medio para múltiples líneas de células.
Uso del producto
Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sistema de fabricación y calidad conforme las buenas prácticas de fabricación actuales
Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, fabricamos el SFM Gibco™ OptiPRO™ en dos instalaciones, una ubicada en Grand Island, NY (EE. UU.), y la otra en Escocia (Reino Unido). Ambas plantas cumplen los requisitos de producción según las buenas prácticas de fabricación actuales, están certificadas según la norma ISO 13485 y están registradas en la FDA como fabricantes de dispositivos médicos.
Especificaciones
HeLa, MDCK, BHK-21, PK-15, COS-7, MDBK, VERO | |
1X | |
Medio sin suero | |
Rojo de fenol, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico, Timidina, Hipoxantina | |
Gibco™ | |
Temperatura ambiente | |
Frasco(s) | |
bCondiciones de almacenamiento:/b 2-ndash; 8 deg;C. Proteger de la luz.brbCondiciones de envío:/b AmbientebrbVida útil:/b 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
Libre de material de origen animal, bajo en proteínas, sin suero | |
Líquido | |
Sin suero | |
Sin glutamina, Sin piruvato sódico | |
1000 mL | |
Bajo | |
Sin antibióticos | |
Cultivos celulares en suspensión |
Brochure: streamline viral vector and vaccine development
Tamaño : 2.2 MB
Flyer: Limiting the Use of Serum in Vaccine Processes
Tamaño : 320.2 kB
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3064199 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 12309050,12309019 |
2451723 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12309050,12309019 |
2187161 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12309050,12309019 |
2445645 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12309050,12309019 |
2451087 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12309050,12309019 |
Título del producto
Gibco™ SFM OptiPRO™ > 1000 ml
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido