missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Orexin R1/HCRTR1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NLS6641
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Orexin R1/HCRTR1 Polyclonal antibody specifically detects Orexin R1/HCRTR1 in Human, Rat, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Orexin R1/HCRTR1 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
PBS | |
Rabbit | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Rat, Primate, Monkey | |
Purified |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
1.0 mg/mL | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 6.8 μg/mL | |
hypocretin (orexin) receptor 1, hypocretin receptor 1, Hypocretin receptor type 1, hypocretin receptor-1, orexin receptor 1, orexin receptor type 1, orexin receptor-1, ox-1-R, Ox1-R, OX1R | |
Synthetic 15 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human Orexin R1/HCRTR1. | |
0.05 mL | |
Cancer, GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience | |
3061 | |
Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze/thaw cycles. | |
IgG |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Orexin R1/HCRTR1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™ > 0.05 mL, Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido