Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH Orion™ 8165BNWP ROSS™ Sure-Flow™
El electrodo de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8165BNWP ROSS™ Sure-Flow™ dispone de una unión de manguito por gravedad.
Marca: Thermo Scientific™ 8165DN
Alertas:
Deben evitarse compuestos orgánicos polares.
Descripción
El electrodo de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8165BNWP ROSS™ Sure-Flow™ dispone de una unión de manguito por gravedad.
Concebido para realizar mediciones de pH en muestras genéricas así como en muestras viscosas o coloidales.
- Material: cuerpo de epoxi reforzado, resistente a ácidos y bases fuertes.
- Rango de pH: de 0 a 14.
- Intervalo de temperatura: de 0° a 100 °C.
- Referencia interna: ROSS.
- Unión: Sure-Flow.
- Dimensiones: 120 x 12 mm
- Precisión de pH: 0,01.
- Solución de llenado: 810007.
- Medición de pH sobre el terreno donde se requieran estabilidad y alto rendimiento; pH de suelos in situ.
- La unión se puede limpiar fácilmente entre mediciones; la presión en el cabezal permite que la solución de llenado fluya a través de la unión y elimine cualquier contaminación que pueda interferir en la medición.
- Utilizado de forma intermitente en algunas sustancias orgánicas.
- El manguito de protección del bulbo detector de pH es desmontable para facilitar su limpieza.
- Diámetro del cabezal: 16 mm.
- Deben evitarse compuestos orgánicos polares.
- Electrodo de doble unión.
- Compatible con TRIS.
- Conector BNC resistente al agua.
- Cable de 1 metro
Protección de bulbo desmontable, dos frascos de 60 ml de solución de llenado 810007
Especificaciones
With E DIN waterproof connector | |
Sure-Flow | |
De 0 a 14 | |
Electrodo de pH | |
Detachable bulb guard, 2 x 60mL bottles of fill solution | |
0.0 | |
39 in | |
16mm |
Waterproof E DIN | |
Epoxy Body | |
De 0 °C a 100 °C | |
3M KCl | |
ROSS | |
De 32 °F a 212 °F | |
1m |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.