Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH Orion™ 8165BNWP ROSS™ Sure-Flow™
El electrodo de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8165BNWP ROSS™ Sure-Flow™ dispone de una unión de manguito por gravedad.
407.45€ - 643.20€
Especificaciones
Junta Sure-Flow
Material Cuerpo epóxico
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo de solución de llenado 3M KCl
Ver más especificaciones
Alertas:
Deben evitarse compuestos orgánicos polares.
Productos 2
Código de producto Marca Tipos de conector Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipos de conector Precio Cantidad y disponibilidad  
10029150
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
8165BNWP
WPBNC
643.20€
cada uno
Fecha estimada de envío: 18-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10729741
Ver documentos
Thermo Scientific™
8165DN
Waterproof E DIN Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
El electrodo de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8165BNWP ROSS™ Sure-Flow™ dispone de una unión de manguito por gravedad.
Concebido para realizar mediciones de pH en muestras genéricas así como en muestras viscosas o coloidales.
  • Material: cuerpo de epoxi reforzado, resistente a ácidos y bases fuertes.
  • Rango de pH: de 0 a 14.
  • Intervalo de temperatura: de 0° a 100 °C.
  • Referencia interna: ROSS.
  • Unión: Sure-Flow.
  • Dimensiones: 120 x 12 mm
  • Precisión de pH: 0,01.
  • Solución de llenado: 810007.
  • Medición de pH sobre el terreno donde se requieran estabilidad y alto rendimiento; pH de suelos in situ.
  • La unión se puede limpiar fácilmente entre mediciones; la presión en el cabezal permite que la solución de llenado fluya a través de la unión y elimine cualquier contaminación que pueda interferir en la medición.
  • Utilizado de forma intermitente en algunas sustancias orgánicas.
  • El manguito de protección del bulbo detector de pH es desmontable para facilitar su limpieza.
  • Diámetro del cabezal: 16 mm.
  • Deben evitarse compuestos orgánicos polares.
  • Electrodo de doble unión.
  • Compatible con TRIS.
  • Conector BNC resistente al agua.
  • Cable de 1 metro
Protección de bulbo desmontable, dos frascos de 60 ml de solución de llenado 810007
Especificaciones
Especificaciones
Sure-Flow
De 0 a 14
3M KCl
ROSS
De 32 °F a 212 °F
1 m
Cuerpo epóxico
De 0 °C a 100 °C
Protector de bulbo desmontable, 2 frasco de 60 ml de solución de llenado
0,01
39 in
16 mm
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.