Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de DBO Orion™ AUTO-STIR™, con agitador automático, para medidores de la serie Star
Realice mediciones de oxígeno disuelto de forma precisa y cómoda con esta sonda de DBO, que incluye un agitador integrado.
Marca: Thermo Scientific™ 086030MD
Descripción
Realice mediciones de oxígeno disuelto de forma precisa y cómoda con la sonda de DBO Thermo Scientific™ Orion™ AUTO-STIR™. Mediante la agitación automática con control One-Touch, el agitador integrado de alta eficacia elimina la estratificación de oxígeno de los frascos de DBO.
La sonda de DBO Orion AUTO-STIR 086020A se utiliza con el medidor Orion 862A. Longitud de cable: 2m
La sonda de DBO Orion AUTO-STIR 086030MD se utiliza con los modelos de sobremesa de las series Orion Star y Star Plus. Longitud de cable: 2m
Especificaciones
Conector mini-DIN | |
6,56 ft | |
6 bar | |
0,008 μg/h (mg/l)-1 a 20 °C | |
Doble, térmicamente separado | |
Sonda de DBO | |
Laboratorio |
∼ 0,1 %/día | |
2 m | |
10 cm/s | |
90 % del valor final en 10 s | |
Medidores Orion Star y Star Plus | |
DO polarográfico | |
De 0 °C a 50 °C |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.