Learn More
Thermo Scientific™ Sonda y paletas del agitador automático Orion™
Utilice esta sonda para agitador con nuestros medidores de sobremesa para agitar soluciones con una mejor precisión sin la dificultad de utilizar una placa y una barra agitadora.
Marca:  Thermo Scientific™ 096021
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11777757
  • 68.05€ / paquete de 3
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descrizione
Utilice la sonda de agitador Thermo Scientific™ Orion Star™ para agitar los estándares y las muestras y mejorar la precisión de la medición sin la dificultad de separar la placa y las barras de agitación. El producto está diseñado para su uso con medidores Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star, medidores de sobremesa Thermo Scientific™ Orion Star™ serie A210 y medidores de sobremesa antiguos de la serie Orion Star™. El medidor proporciona alimentación y controla la sonda de agitador Orion Star™ con cinco velocidades de agitación optimizadas. La sonda encaja en el soporte de electrodo, lo que facilita la introducción y extracción de las muestras y simplifica el aclarado. Las paletas se pueden sustituir para ampliar la vida de las sondas de agitador Orion™ Star.
Idóneo para el soporte de electrodos con brazo basculante 96019.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0,6 pulg redonda (paleta de agitación)
1,5 cm redonda (paleta de agitación)
1,2 x 1,5 x 1,5 cm (0,5 x 0,6 x 0,6 pulg)
Sonda y paleta para agitador automático serie Orion Star
Paletas de repuesto de agitador Orion serie Star, 3/paquete
Accesorios de medidores
Tres paletas de agitación reemplazables para la sonda del agitador Orion serie Star
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Vedi i prodotti accessori
One moment while we fetch your results.
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Sonda y paletas del agitador automático Orion™ >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.