Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Calcium Ion Selective Electrodes
Mida el calcio en soluciones acuosas de forma sencilla, precisa y económica con estos electrodos de calcio.
Marca:  Thermo Scientific™ 932001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10587211
  • 386.93€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Measure calcium in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Calcium Electrodes.
Este electrodo no precisa de un electrodo de referencia independiente, de forma que resulta idóneo para su uso con pequeños volúmenes de muestras.
Productos relacionados:
  • Estándares de calibración: 922006 (0,1 M CaCl2); 923206 (100 ppm)
  • ISA requerido: 932011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Módulo de repuesto para electrodo de calcio de semicelda 9320BN
La junta Sure-Flow de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación
Medidores de ISE
Electrodo de ion selectivo combinado
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.