Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Calcium Electrodes
Measure calcium in aqueous solutions simply, accurately and economically with these calcium electrodes.
358.00€ - 1945.00€
Especificaciones
Junta | La junta Sure-Flow de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación |
---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10587211
|
Thermo Scientific™
932001 |
Módulo de repuesto para electrodo de calcio de semicelda 9320BN |
358.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12033363
|
Thermo Scientific™
9320BN |
Electrodo de semicelda de calcio con conector BNC |
1945.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10599701
|
Thermo Scientific™
972001 |
Módulo de repuesto para electrodo combinado de calcio 9720BNWP |
384.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11986089
|
Thermo Scientific™
9720BNWP |
Electrodo combinado de calcio con conector BNC resistente al agua |
1620.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Measure calcium in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Calcium Electrodes.
9720BNWP is a combination electrode with a Sure-Flow™ junction. When conventional electrode junctions clog, the Sure-Flow junction can be opened and flushed clean simply by pressing the cap. To be used with module 972001.
Features
9720BNWP is a combination electrode with a Sure-Flow™ junction. When conventional electrode junctions clog, the Sure-Flow junction can be opened and flushed clean simply by pressing the cap. To be used with module 972001.
Solutions required:
Standards
922006 0.1 M CaCl2 calcium standard, 475 mL bottle
923206 100 ppm calcium as CaCO3 standard,475 mL bottle
923206 100 ppm calcium as CaCO3 standard,475 mL bottle
ISA
932011 ISA for calcium measurements, 475 mL bottle
Electrode Fill Solution
900061 Optimum Results A electrode filling solution, 5 x 60 mL bottles
900011 4 M KCl saturated with Ag/AgCl filling solution, for single junction reference electrode5 x 60 mL bottles
Items included
900061 Optimum Results A electrode filling solution.60 mL 1 bottle
972001 97 series sensing module for 9720BNWP. Quantity 2.
Warranty period
Electrode: 12 months from date of purchase
Module: 6 months from date of purchase
Especificaciones
La junta Sure-Flow de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.