Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Calcium Electrodes
Measure calcium ions in aqueous solutions simply, accurately and economically.
Marca: Thermo Scientific™ 9720BNWP
1377.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Descripción
Measure calcium in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Calcium Electrodes.
Este electrodo no precisa de un electrodo de referencia independiente, de forma que resulta idóneo para su uso con pequeños volúmenes de muestras.
Productos relacionados:
- Estándares de calibración: 922006 (0,1 M CaCl2); 923206 (100 ppm)
- ISA requerido: 932011
Especificaciones
BNC | |
La junta Sure-Flow de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación | |
Medidores de ISE |
Electrodo combinado de calcio con conector BNC resistente al agua | |
Combination electrode with a Sure-Flow™ junction. When conventional electrode junctions clog, the Sure-Flow junction can be opened and flushed clean simply by pressing the cap. | |
Electrodo de ion selectivo combinado |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.