Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Dissolved Oxygen/BOD Probe
Convierta cualquier medidor de pH en un medidor de oxígeno disuelto con esta sonda de oxígeno disuelto/DBO.
Marca: Thermo Scientific™ 970899WP
Descripción
Convierta cualquier medidor de pH en un medidor de oxígeno disuelto con la sonda de oxígeno disuelto/DBO Thermo Scientific™ Orion™.
Características:- Sensor de O2 polarográfico y circuitería de estado sólido en parte superior de la sonda; convierte la corriente en voltaje para lectura de OD directa
- Conecte la sonda al medidor de pH portátil o de sobremesa, lea el OD en un intervalo de 0 a 14 ppm
- Exactitud, ±0,05 ppm/2% de lectura (el valor superior) a una temperatura comprendida entre 15° y 35°C (de 59° a 95°F) (temperatura de muestra no superior a 10°C de temperatura de calibración)
- El termocompensador doble corrige la permeabilidad de membrana y la solubilidad de O2
- Ideal para prueba de DBO: el embudo de desagüe suministrado se adapta a una botella de DBO de 300 ml; barra agitadora magnética incorporada
- Responde al 96 % de cambio en <30 s; consumo de O2 de 0,1μg/h.
- Módulo de electrolito/membrana roscado. No es necesario sustituir la membrana, sino que basta reemplazar el módulo después de usarlo ∽3 meses aproximadamente
Información para pedidos:
Peso, 8 oz (225 g). Dimensiones: 1,87″ de diámetro externo (48 mm) en la parte superior, 0,5″ de diámetro externo (13 mm) en la sección de sensor y 240 mm de longitud
Sustituciones:
Módulo de membrana/electrolito 13-299-81
Baterías, Óxido de plata, Tipo 10L14 (paquete de dos). 13-299-83
Embudo de desagüe con barra agitadora 13-299-82
Incluye:
Dos baterías 10L14 de óxido de plata, dos módulos de membrana/electrolito, embudo de desbordamiento, barra de agitación incorporada, cable de 75 cm de longitud, conector estándar EE. UU.
Especificaciones
Electrodo de oxígeno disuelto con conector bnc | |
Sonda de oxígeno disuelto/DBO | |
De 0 ppm a 14 ppm |
Sensor de oxígeno disuelto polarográfico | |
Electrodo de OD, conector BNC | |
15°C a 35°C |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.