Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Dissolved Oxygen/BOD Probe
Convierta cualquier medidor de pH en un medidor de oxígeno disuelto con esta sonda de oxígeno disuelto/DBO.
89.70€ - 3190.88€
Especificaciones
Tipos de sensores | Sensor de oxígeno disuelto polarográfico |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sonda de oxígeno disuelto/DBO |
Dissolved Oxygen (Concentration Range) | De 0 ppm a 14 ppm |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | 15°C a 35°C |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10233021
|
Thermo Scientific™
970801 |
Módulo de membrana/electrolito, 1 tapón de membrana precargado para 970899WP, 970800 |
190.95€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10161161
|
Thermo Scientific™
970802 |
Overflow Funnel and Stir Bar | N/A | N/A | N/A | |||||
11787697
|
Thermo Scientific™
970803 |
Baterías de repuesto 2/pqt |
89.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10748781
|
Thermo Scientific™
970899WP |
Electrodo de oxígeno disuelto con conector bnc | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Convierta cualquier medidor de pH en un medidor de oxígeno disuelto con la sonda de oxígeno disuelto/DBO Thermo Scientific™ Orion™.
Features:- Polarographic O2 sensor plus solid-state circuitry in probe top; converts current to voltage for direct DO readout
- Plug probe into benchtop or portable pH meter, read DO over 0 to 14ppm range
- Accuracy, ±0.05ppm/2% of reading, whichever is greater, at 15° to 35°C (59° to 95°F) (sample temperature within 10°C of calibration temperature)
- Dual thermocompensator corrects for membrane permeability and O2 solubility
- Ideal for BOD testing: overflow funnel supplied fits 300mL BOD bottle; built-in magnetic stir bar
- Responds to 96% of change in <30 sec.; O2 consumption 0.1μg/hr.
- Screw-on membrane/electrolyte module; no membrane replacement — simply replace module after 3 months of use
Ordering Information:
Weight, 8 oz. (225g). Dimensions: 1.87 in. O.D. (48mm) at top, 0.5 in. O.D. (13mm) at sensor section and 9.62 in. L (240mm).
Replacements:
Membrane/Electrolyte Module 13-299-81
Batteries, Silver Oxide, Type 10L14 (pack of two). 13-299-83
Overflow Funnel with Stir Bar 13-299-82
Includes:
Two silver oxide 10L14 batteries, two membrane/electrolyte modules, overflow funnel, built-in stir bar, 29.5 in. long (75cm) cable, U.S. standard connector.
Warranty: 12 months from date of purchase by Buyer or 18 months from date of shipment from Seller, whichever is earlier.
Especificaciones
Sensor de oxígeno disuelto polarográfico | |
Sonda de oxígeno disuelto/DBO | |
De 0 ppm a 14 ppm | |
15°C a 35°C |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.