Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador para electrodos Orion™, BNC a E DIN (Knick, Schott, WTW)
Convierta un electrodo con un conector al conector necesario de otro medidor mediante el uso de cables de adaptador de electrodo Thermo Scientific™ Orion™.
Marca: Thermo Scientific™ 090032
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Convert an electrode with one connector to the required connector of another meter by using the Thermo Scientific™ Orion™ Electrode Adapter Cables.
- Para usar con medidores que tienen BNC, estándar de EE. UU., ciertos LEMO, británicos, E DIN, radiómetro, pines de referencia de 2 mm o entradas de cable pelado
- Los electrodos deben tener un estándar de EE. UU., tapón de rosca, Karl Fisher o conectores BNC
Especificaciones
BNC | |
Medidores con BNC | |
Estándar EE. UU. |
Estándar de EE. UU.; BNC; adaptador de BNC a estándar de EE. UU. | |
Cable de electrodo |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.