Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador para electrodos Orion™, BNC a E DIN (Knick, Schott, WTW)
Convierta un electrodo con un conector al conector necesario de otro medidor mediante el uso de cables de adaptador de electrodo Thermo Scientific™ Orion™.
78.45€ - 384.00€
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Entrada de medidor | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Entrada de medidor | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10409682
|
Thermo Scientific™
090032 |
BNC | Estándar EE. UU. | N/A | |||||
11820491
|
Thermo Scientific™
090034 |
BNC | E DIN (Knick, Schott, WTW) |
138.69€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11874534
|
Thermo Scientific™
090035 |
BNC | Miniatura LEMO (Mettler) | N/A | |||||
11986079
|
Thermo Scientific™
090036 |
BNC | F LEMO (Metrohm) | N/A | |||||
10274442
|
Thermo Scientific™
91CBNC |
Tapón de rosca | BNC |
142.71€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10334381
|
Thermo Scientific™
91CBNT |
Tapón de rosca | Otros | N/A | |||||
11792857
|
Thermo Scientific™
91CLM0 |
Tapón de rosca | Miniatura LEMO (Mettler) | N/A | |||||
10622831
|
Thermo Scientific™
91USHC |
Electrodo de media celda con tapón roscado | Estándar EE. UU. | N/A | |||||
11722867
|
Thermo Scientific™
91USRF |
Tapón de rosca | Punta 2 mm |
370.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Convert an electrode with one connector to the required connector of another meter by using the Thermo Scientific™ Orion™ Electrode Adapter Cables.
- For use with meters that have BNC, US standard, certain LEMO, British, E DIN, Radiometer, 2mm reference pins or just a stripped lead inputs
- Electrodes must have a US standard, screw cap, Karl Fisher, or BNC connectors
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.