Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador para electrodos Orion™, BNC a E DIN (Knick, Schott, WTW)
Convierta un electrodo con un conector al conector necesario de otro medidor mediante el uso de cables de adaptador de electrodo Thermo Scientific™ Orion™.
Marca: Thermo Scientific™ 090035
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Convert an electrode with one connector to the required connector of another meter by using the Thermo Scientific™ Orion™ Electrode Adapter Cables.
- Para usar con medidores que tienen BNC, estándar de EE. UU., ciertos LEMO, británicos, E DIN, radiómetro, pines de referencia de 2 mm o entradas de cable pelado
- Los electrodos deben tener un estándar de EE. UU., tapón de rosca, Karl Fisher o conectores BNC
Especificaciones
BNC | |
Medidores con conectores de pines de referencia de 2 mm, Medidores con conectores BNC, Metros con conectores británicos, Medidores con ciertos conectores LEMO, Medidores con conectores E DIN, Medidores con conectores Radiómetro, Medidores con conectores de entrada de cable pelado, Medidores con conectores estándar de EE.UU. | |
Miniatura LEMO (Mettler) |
LEMO miniatura (Mettler); BNC; adaptador de BNC a LEMO miniatura | |
Cables de adaptador de electrodo |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.