Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de plomo Orion™
Mida los iones de plomo en soluciones acuosas de forma rápida, sencilla, precisa y económica con estos electrodos de plomo Thermo Scientific™ Orion™.
Marca:  Thermo Scientific™ 9682BNWP
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10587401
  • 1738.65€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Measure lead ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Lead Electrodes.
  • La junta Thermo Scientific™ Sure-Flow™ de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación
  • Cuando las juntas de electrodo convencionales se obstruyen, la junta Sure-Flow puede abrirse y desatascarse con solo presionar el tapón
  • El electrodo de semicelda de plomo empleado junto con el electrodo de referencia de unión doble Orion 900200 ofrece las ventajas derivadas del diseño de junta Sure-Flow™
  • Número de catálogo de estándares de calibración: 948206 - 0,1 M Pb(CIO4)2; 948207 - 0,1 M Na2SO4
  • Números de catálogo de ISA requeridos: Consulte el manual de instrucciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
BNC resistente al agua
potenciales sin desviación
Medidores de ISE
Con conector BNC resistente al agua
La junta con diseño de cierre por gravedad Sure-Flow™ garantiza la estabilidad
Electrodo selectivo de iones de plomo, conector BNC resistente al agua
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.