Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de plomo Orion™
Mida los iones de plomo en soluciones acuosas de forma rápida, sencilla, precisa y económica con estos electrodos de plomo Thermo Scientific™ Orion™.
1738.65€ - 2150.70€
Especificaciones
Desviación | potenciales sin desviación |
---|---|
Junta | La junta con diseño de cierre por gravedad Sure-Flow™ garantiza la estabilidad |
Para utilizar con (equipo) | Medidores de ISE |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10191251
|
Thermo Scientific™
9482BN |
BNC |
2015.03€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10479102
|
Thermo Scientific™
9482SC |
Tapón de rosca |
2150.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10587401
|
Thermo Scientific™
9682BNWP |
BNC resistente al agua |
1738.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Measure lead ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Lead Electrodes.
- La junta Thermo Scientific™ Sure-Flow™ de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación
- Cuando las juntas de electrodo convencionales se obstruyen, la junta Sure-Flow puede abrirse y desatascarse con solo presionar el tapón
- El electrodo de semicelda de plomo empleado junto con el electrodo de referencia de junta doble Orion 900200 ofrece las ventajas derivadas del diseño de junta Sure-Flow™
- Número de catálogo de estándares de calibración: 948206 - 0.1 M Pb(CIO4)2; 948207 - 0.1 M Na2de SO4
- Números de catálogo de ISA requeridos: Consulte el manual de instrucciones
Garantía: 12 meses a partir de la fecha de compra por el comprador o 18 meses desde la fecha de envío del vendedor, lo que ocurra antes.
Especificaciones
potenciales sin desviación | |
La junta con diseño de cierre por gravedad Sure-Flow™ garantiza la estabilidad | |
Medidores de ISE |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.