Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using these pH electrode storage solutions.
93.06€ - 272.36€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Electrodo de pH |
---|---|
Tipo | Solución de almacenamiento de electrodos de pH |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12073363
|
Thermo Scientific™
810001 |
Solución de almacenamiento de electrodos de pH ROSS, frasco de 475 ml (1 pinta) |
93.06€
475 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11986069
|
Thermo Scientific™
910001 |
Solución de almacenamiento de electrodos de pH, frasco de 475 ml (1 pinta) |
222.11€
475 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11777797
|
Thermo Scientific™
910060 |
Solución de almacenamiento de electrodos de pH, 5 frascos de 60 ml |
93.29€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11752797
|
Thermo Scientific™
9100CB |
Solución de almacenamiento de electrodos de pH, Cubitainer de 19 litros (5 galones) |
272.36€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions in ready to use bottles.
Storage Solutions:
- Storage solution ensures that the pH electrode works properly after prolonged storage, overnight storage and between samples
Warranty: Out of box
Especificaciones
Electrodo de pH | |
Solución de almacenamiento de electrodos de pH |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.