Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using these pH electrode storage solutions.
Marca: Thermo Scientific™ 810001
Descripción
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions in ready to use bottles.
La solución de almacenamiento garantiza que el electrodo de pH funcione correctamente después de un almacenamiento prolongado, durante la noche y entre muestras.
Especificaciones
Solución de almacenamiento de electrodos de pH ROSS, frasco de 475 ml (1 pinta) | |
Solución de almacenamiento de electrodos de pH | |
Frasco |
Electrodo de pH | |
Almacenamiento | |
475 mL |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.