Learn More
Tapones de rosca fenólicos Pyrex™ con disco de goma revestido de PTFE
Se utiliza con frascos de reactivos, tubos de cultivo y otros frascos con cierre de rosca. Los tapones de rosca PBT de Pyrex™ se suministran en una amplia gama de tamaños para satisfacer las necesidades de su laboratorio. Los discos de sellado proporcionan un sellado interior inerte, resistencia al vapor de humedad y son ideales para trabajos de cultivo.
Marca:  Pyrex 4503/30
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12579835
  • 200.72€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Disco de sellado con revestimiento de PTFE para resistencia química
  • Resisten la esterilización con aire caliente hasta 180 grados C
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tapón de rosca
PBT
30 mm
Esterilizable en autoclave
Tapón de rosca
Inserto de caucho con revestimiento de PTFE
20/paq.
Caucho con revestimiento de PTFE
Tubos de cultivo
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Tapones de rosca fenólicos Pyrex™ con disco de goma revestido de PTFE > Tamaño de rosca: SVL 30 mm