Learn More
Tapones de rosca fenólicos Pyrex™ con disco de goma revestido de PTFE
Se utiliza con frascos de reactivos, tubos de cultivo y otros frascos con cierre de rosca. Los tapones de rosca PBT de Pyrex™ se suministran en una amplia gama de tamaños para satisfacer las necesidades de su laboratorio. Los discos de sellado proporcionan un sellado interior inerte, resistencia al vapor de humedad y son ideales para trabajos de cultivo.
60.40€ - 200.72€
Especificaciones
Descripción | Tapón de rosca |
---|---|
Incluye | Inserto de caucho con revestimiento de PTFE |
Material | PBT |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10300025
|
Pyrex
4503/13 |
13 mm | Tubos de cultivo |
60.40€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10165324
|
Pyrex
4503/15 |
15 mm | Tubos de cultivo |
100.62€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10399974
|
Pyrex
4503/20 |
20 mm | Frascos de reactivos y medios, tubos de cultivo |
84.30€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10389974
|
Pyrex
4503/22 |
22 mm | Tubos de cultivo |
130.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10034794
|
Pyrex
4503/25 |
25 mm | Frascos de reactivos y medios, tubos de cultivo |
143.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12579835
|
Pyrex
4503/30 |
30 mm | Tubos de cultivo |
200.72€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15985410
|
Pyrex
4503/30 |
30 mm | Tubos de cultivo |
141.44€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11308034
|
Pyrex
4503/42 |
42 mm | Botellas de reactivos | N/A | N/A | N/A | |||||
10181930
|
Pyrex
4503/42 |
42 mm | Botellas de reactivos |
196.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Disco de sellado de PTFE para resistencia química
- Resiste la esterilización con aire caliente a 180 grados C
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tapón de rosca | |
PBT | |
Tapón de rosca |
Inserto de caucho con revestimiento de PTFE | |
Esterilizable en autoclave |