Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Achieve easier and cleaner measurements with pre-measured and ready-to-use powder chemistry packs.
Marca:  Thermo Scientific™ AC4P12
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 2680 Chem class : 8 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11707727
  • 357.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-11-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Use Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagents with Orion AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific Orion AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. Powder pack chemistries dissolve quickly in solution, are easy to mix and do not require a stir rod or crushing. Each powder pack is notched for simplified pouch opening in the lab or field. Powder pack reagents measure aluminum, ammonia, chlorine, copper, cyanide, DEHA, iron, manganese, molybdate, nitrite, phosphate, silica and sulfate.
  • Son equivalentes a otros reactivos conocidos y ampliamente utilizados.
  • Compatible con los colorímetros Orion™ AQUAfast™
Especificaciones
Especificaciones
Paquetes de reactivo en polvo para la determinación de amoníaco AQUAfast, 100 ensayos
Aguas residuales: Métodos estándar 4500-NH3F-1997
Conjunto de 2: 200 Paquetes de polvo de salicilato de amoníaco, 200 paquetes de polvo de cianurato de amoníaco
100 pruebas
Viales redondos AQUAfast de 24 mm (n.º de cat. AC2V24)
Amoníaco
Espectrofotómetros Orion AquaMate Vis y UV-Vis, colorímetro Orion AQUAfast AQ4000, colorímetro Orion AQUAfast AQ3700
Powder Pack
De 0,01 a 0,8 mg/l N
Salicilato
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Ammonia Cyanurate Reagent F10
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyanurate,dihydrate
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.