Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Achieve easier and cleaner measurements with pre-measured and ready-to-use powder chemistry packs.
52.00€ - 357.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetros Orion AquaMate Vis y UV-Vis, colorímetro Orion AQUAfast AQ4000, colorímetro Orion AQUAfast AQ3700 |
---|---|
Envase | Powder Pack |
Cantidad | 100 pruebas |
Accesorios recomendados | Viales redondos AQUAfast de 24 mm (n.º de cat. AC2V24) |
Código de producto | Marca | Método de prueba | temp | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Método de prueba | temp | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11707727
|
Thermo Scientific™
AC4P12 |
Salicilato | De 0,01 a 0,8 mg/l N |
357.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11717727
|
Thermo Scientific™
AC4P29 |
Bicinconinato | De 0,05 a 5,0 mg/l de Cu |
84.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15159192
|
Thermo Scientific™
AC4P42 |
Ácido mercaptoacético | De 0,5 a 66 mg/l de MoO4 |
147.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11737727
|
Thermo Scientific™
AC4P46 |
Diazotización (Azo) | De 0,01 a 0,3 mg/l N |
75.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11747727
|
Thermo Scientific™
AC4P55 |
Oxidación de periodato | De 0,1 a 18 mg/l Mn |
115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11712248
|
Thermo Scientific™
AC4P60 |
Molibdato de silicio | De 1 a 90 mg/l de SiO2 |
147.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11757727
|
Thermo Scientific™
AC4P71 |
DPD | De 0,02 a 2 mg/l de Cl2 |
61.92€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11767727
|
Thermo Scientific™
AC4P72 |
DPD | De 0,02 a 2 mg/l de Cl2 |
52.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11777727
|
Thermo Scientific™
AC4P78 |
1,10-fenantrolina | De 0,02 a 3 mg/l Fe |
52.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11787727
|
Thermo Scientific™
AC4P79 |
TPTZ | De 0,02 a 1,80 mg/l Fe |
59.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11797727
|
Thermo Scientific™
AC4P82 |
Turbidez de sulfato de bario | De 5 a 100 mg/l de SO4 |
68.00€
100 tests |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11707737
|
Thermo Scientific™
AC4P95 |
Fosfomolibdeno/ácido ascórbico | De 0,06 a 2,5 mg/l de PO4 |
66.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11727727
|
Thermo Scientific™
AC4P42 |
Ácido mercaptoacético | De 0,5 a 66 mg/l de MoO4 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Use Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagents with Orion AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific Orion AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. Powder pack chemistries dissolve quickly in solution, are easy to mix and do not require a stir rod or crushing. Each powder pack is notched for simplified pouch opening in the lab or field. Powder pack reagents measure aluminum, ammonia, chlorine, copper, cyanide, DEHA, iron, manganese, molybdate, nitrite, phosphate, silica and sulfate.
- Equivalent to other widely used and recognized chemistries
- Compatible with Orion™ AQUAfast™ Colorimeters
Warranty: Out of box
Especificaciones
Espectrofotómetros Orion AquaMate Vis y UV-Vis, colorímetro Orion AQUAfast AQ4000, colorímetro Orion AQUAfast AQ3700 | |
Powder Pack | |
100 pruebas | |
Viales redondos AQUAfast de 24 mm (n.º de cat. AC2V24) |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.