Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Achieve easier and cleaner measurements with pre-measured and ready-to-use powder chemistry packs.
Marca:  Thermo Scientific™ AC4P95
Detalles adicionales : CAS : 7790-62-7 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 2923 Chem class : 8 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11707737
  • 66.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-11-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Use Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagents with Orion AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific Orion AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. Powder pack chemistries dissolve quickly in solution, are easy to mix and do not require a stir rod or crushing. Each powder pack is notched for simplified pouch opening in the lab or field. Powder pack reagents measure aluminum, ammonia, chlorine, copper, cyanide, DEHA, iron, manganese, molybdate, nitrite, phosphate, silica and sulfate.
  • Son equivalentes a otros reactivos conocidos y ampliamente utilizados.
  • Compatible con los colorímetros Orion™ AQUAfast™
Especificaciones
Especificaciones
Paquetes de reactivo en polvo de fosfato (ortofosfato) AQUAfast, 100 ensayos
Agua potable: ASTM D515-88 (A)/ métodos estándar 4500-P E; aguas residuales: Métodos estándar 4500-P E
100 paquetes de polvo de Phos3
100 pruebas
Viales redondos AQUAfast de 24 mm (n.º de cat. AC2V24)
Fosfato (orto)
Espectrofotómetros Orion AquaMate Vis y UV-Vis, colorímetro Orion AQUAfast AQ4000, colorímetro Orion AQUAfast AQ3700
Powder Pack
De 0,06 a 2,5 mg/l de PO4
Fosfomolibdeno/ácido ascórbico
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.