Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Probe Maintenance Kits for Dissolved Oxygen Meters
Help ensure optimal performance of dissolved oxygen probes with these specialized probe maintenance kits.
Marca:  Thermo Scientific™ 080113
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10336112
  • 130.56€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Help ensure optimal performance of Orion polarographic dissolved oxygen probes with Thermo Scientific™ Orion™ Probe Maintenance Kits for Dissolved Oxygen Meters, which include electrolyte solution, polishing disk and two membrane caps.
Garantía: fuera de la caja
Especificaciones
Especificaciones
Para sondas Orion 080510MD, 081010MD, 08101
Sonda de oxígeno disuelto y medidor
Accesorios para sondas de oxígeno disuelto
2 tapones de membrana, solución electrolítica y disco de pulido
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.