Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Probe Maintenance Kits for Dissolved Oxygen Meters
Help ensure optimal performance of dissolved oxygen probes with these specialized probe maintenance kits.
130.56€ - 370.88€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sonda de oxígeno disuelto y medidor |
---|---|
Tipo | Accesorios para sondas de oxígeno disuelto |
Incluye | 2 tapones de membrana, solución electrolítica y disco de pulido |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10336112
|
Thermo Scientific™
080113 |
Para sondas Orion 080510MD, 081010MD, 08101 |
130.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10152962
|
Thermo Scientific™
080513 |
Kit de mantenimiento de la sonda |
370.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Help ensure optimal performance of Orion polarographic dissolved oxygen probes with Thermo Scientific™ Orion™ Probe Maintenance Kits for Dissolved Oxygen Meters, which include electrolyte solution, polishing disk and two membrane caps.
Warranty: Out of box.Especificaciones
Sonda de oxígeno disuelto y medidor | |
Accesorios para sondas de oxígeno disuelto | |
2 tapones de membrana, solución electrolítica y disco de pulido |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.