Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de oxígeno disuelto Orion™ RDO™
Mida los niveles de oxígeno disuelto sin dificultades para sustituir la membrana mediante la sonda de oxígeno disuelto Thermo Scientific™ Orion™ RDO™.
Marca: Thermo Scientific™ 087100MD
Descripción
Mida los niveles de oxígeno disuelto sin dificultades para sustituir la membrana mediante la sonda de oxígeno disuelto Thermo Scientific™ Orion™ RDO™. La sonda RDO (Rugged Dissolved Oxygen, oxígeno disuelto resistente) utiliza la tecnología de OD óptica para realizar mediciones sin problemas.
Características:- Emplea la última tecnología luminófora para medir el OD.
- Mantenimiento anual con una sencilla sustitución de tapón.
- Longitudes del cable sensor de 3, 6, 10, 15, o 30 m (10, 20, 30, 50 o 100 pies).
- Clasificación IP68, resistente al agua.
Incluye:
Sonda RDO™, tapón óptico, protector de sensor de acero inoxidable y manguito de calibración
Requiere:
Medidor Orion Star con entrada RDO™
Compatible con:
087001, Tapa óptica de repuesto
087002, Protector de sonda RDO™ de acero inoxidable de repuesto
087003, Manguito de calibración de repuesto para sondas de campo RDO™
Specifications
Longitud de cable: 30 m | |
30 m | |
0,0 al 200 % | |
Sonda de OD | |
De 0,00 a 20,0 mg/l |
100 ft | |
Sensor de oxígeno disuelto óptico RDO | |
Medidor Orion Star con entrada RDO. | |
Oxígeno disuelto óptico RDO | |
De 0 °C a 50 °C |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.