Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de oxígeno disuelto Orion™ RDO™
Mida los niveles de oxígeno disuelto sin dificultades para sustituir la membrana mediante esta sonda de oxígeno disuelto RDO™.
1552.73€ - 2409.19€
Especificaciones
Tipos de sensores Sensor de oxígeno disuelto óptico RDO
Oxígeno disuelto (intervalo de saturación) 0,0 al 200 %
Para utilizar con (equipo) Medidor Orion Star con entrada RDO.
Tipo Sonda de OD
Tipo de sonda Oxígeno disuelto óptico RDO
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Longitud del cable (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud del cable (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12053313
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
087010MD
3 m
2409.19€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11762607
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
087020MD
6 m
1552.73€
cada uno
Fecha estimada de envío: 27-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11782607
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
087050MD
15 m
1889.40€
cada uno
11792607
Ver documentos
Thermo Scientific™
087100MD
30 m N/A N/A N/A
Descripción
Descripción
Mida los niveles de oxígeno disuelto sin dificultades para sustituir la membrana mediante la sonda de oxígeno disuelto Thermo Scientific™ Orion™ RD™. Esta sonda RDO™ (Rugged Dissolved Oxygen, oxígeno disuelto resistente) utiliza la tecnología de OD óptica para realizar mediciones sin problemas.
Características:
  • Emplea la última tecnología luminófora para medir el OD.
  • Mantenimiento anual con una sencilla sustitución de tapón.
  • Longitudes del cable sensor de 3, 6, 10, 15, o 30 m (10, 20, 30, 50 o 100 pies).
  • Clasificación IP68, resistente al agua.
Incluye:
Sonda RDO, tapa óptica, protector de sensor de acero inoxidable y manguito de calibración.
Requiere:
Medidor Orion Star con entrada RDO.
Compatible con:
087001, Tapa óptica de repuesto
087002, Protector de sonda RDO de acero inoxidable de repuesto
087003, Manguito de calibración de repuesto para sondas de campo RDO
Especificaciones
Especificaciones
Sensor de oxígeno disuelto óptico RDO
Medidor Orion Star con entrada RDO.
Oxígeno disuelto óptico RDO
De 0 °C a 50 °C
0,0 al 200 %
Sonda de OD
De 0,00 a 20,0 mg/l
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Sonda de oxígeno disuelto Orion™ RDO™