Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH Orion™ 8165BNWP ROSS™ Sure-Flow™
El electrodo de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8165BNWP ROSS™ Sure-Flow™ dispone de una unión de manguito por gravedad.
Marca: Thermo Scientific™ 8165BNWP
502.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Alertas:
Deben evitarse compuestos orgánicos polares.
Descripción
El electrodo de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8165BNWP ROSS™ Sure-Flow™ dispone de una unión de manguito por gravedad.
Concebido para realizar mediciones de pH en muestras genéricas así como en muestras viscosas o coloidales.
El electrodo de pH Orion ROSS Sure-Flow proporciona medición de pH sobre el terreno donde se requieran estabilidad y alto rendimiento (pH de suelos in situ). Con un conector BNC resistente al agua, el electrodo de pH está fabricado con un cuerpo epóxico resistente que resiste bases y ácidos fuertes.
El exclusivo cierre por gravedad se limpia fácilmente entre mediciones: presione la tapa para que la solución de llenado fluya a través de la junta y elimine cualquier contaminante que pueda interferir con la medición. Esta característica sin obstrucciones ofrece la vida útil más larga. Una funda protege el bulbo detector de pH y se desmonta para facilitar la limpieza.
Ventajas de los electrodos de pH ROSS:
- Mediciones mejoradas
- Compatibilidad con cualquier marca de medidor
- TRIS es compatible con la mayoría de las muestras, incluidas las proteínas y los sulfuros
- Sin mercurio ni plata para evitar la contaminación de las muestras
Incluye:
- Protección de bulbo desmontable.
- Dos frascos de 60 ml de solución de llenado (810007)
- Cable de 1m
Notas:
- Utilizado de forma intermitente en algunas sustancias orgánicas.
- Deben evitarse compuestos orgánicos polares.
Especificaciones
Con conector resistente al agua | |
Sure-Flow | |
De 0 a 14 | |
Electrodo combinado de pH, cuerpo epóxico, conector BNC resistente al agua | |
Medidor de pH estándar, conector BNC | |
ROSS | |
De 32 °F a 212 °F | |
1 m |
WPBNC | |
Cuerpo epóxico | |
De 0 °C a 100 °C | |
3M KCl | |
Protector de bulbo desmontable, 2 frasco de 60 ml de solución de llenado | |
0,01 | |
39 in | |
16 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.