Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH de sobremesa Orion Star™ A111
Tome mediciones sencillas de pH, mV y temperatura con nuestro medidor de pH de sobremesa de funcionamiento sencillo para las pruebas básicas de laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ STARA1117
Descripción
Realice mediciones rutinarias y sencillas de pH, mV y temperatura con el medidor de pH de sobremesa Thermo Scientific™ Orion Star™ A111. Este medidor es un instrumento fácil de usar y asequible para el análisis básico de pH en el laboratorio. Realice calibraciones de pH de hasta 3 puntos con una sencilla recuperación de la pendiente y los puntos de calibración. Desplácese rápidamente por los menús de configuración y garantice unas calibraciones uniformes con el sencillo diseño del teclado y las indicaciones de texto de la pantalla. Utilice el soporte de electrodos incluido para colocar fácilmente los sensores en las muestras y simplificar el almacenamiento para minimizar las roturas.
Características:
- La pantalla informativa de gran tamaño muestra claramente la información principal, incluidas la lectura de pH o mV, la temperatura, el modo del medidor, la información de calibración y la fuente de alimentación.
- La función Thermo Scientific™ AUTO-READ™ bloquea la lectura estable en su pantalla y el indicador Listo avisa cuando las lecturas son estables.
- El medidor ofrece calibración de pH de hasta 3 puntos y reconocimiento automático de los tampones USA/NIST y DIN.
- El usuario puede recuperar fácilmente los datos de la pendiente de calibración para realizar comprobaciones del procedimiento.
- La memoria no volátil almacena hasta 50 puntos de datos.
- Incluye un brazo portaelectrodos y un soporte de sondas de nuevo diseño para facilitar la sujeción y colocación de sondas en las muestras.
- Conecte el medidor a casi cualquier toma de corriente con el adaptador de alimentación universal que se incluye o utilice cuatro pilas AA (se venden por separado) para ejecutar el medidor con una potencia de CC.
- La carcasa de clasificación IP54 protege de las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa resulta un problema.
Incluye:
Orion STAR: medidor de pH de sobremesa A111, n.º de pieza STARA1110, incluye brazo portaelectrodos con un soporte rediseñado y adaptador de alimentación universal.
Orion STAR: kit de medidor de pH de sobremesa A111, ref. STARA1115, que incluye sonda pH/ATC 3 en 1 Orion Triode™ 9157BNUMD; kit de soluciones (60 ml cada una con tampones de pH 4, 7 y 10, solución de almacenamiento y la solución de limpieza); brazo portaelectrodos con soporte rediseñado y adaptador de alimentación universal.
Orion STAR: kit de medidor de pH de sobremesa A111, ref. STARA1116, que incluye un electrodo Orion Green GD9156BNWP; sonda ATC de acero inoxidable 927007MD; brazo portaelectrodos con soporte rediseñado y adaptador de alimentación universal.
Especificaciones
Kit TRIS de medidor de pH de sobremesa Orion Star A111 con electrodo de pH/ATC ROSS Ultra compatible con TRIS | |
±0,1 °C | |
± 0,01 | |
Ninguno | |
pH, mV relativos (RmV) y temperatura | |
0,1, 0,01 | |
0,1 mV | |
De -5 °C a +105 °C | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
La memoria no volátil conserva la configuración y el registro | |
Automático con modo de medición Auto-Read, manual con nodo de medición continuo | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
Adaptador de alimentación universal de 50 a 60 Hz, de 100 a 240 VCA (n.º de cat. cat. 1010003) | |
0,9 kg | |
Garantía del medidor de 3 años | |
Medidor de pH/mV/RmV/temperatura de sobremesa Orion Star A111 | |
Electrodo de pH, electrodo de ORP, sonda ATC de temperatura (incluye electrodo de pH/ATC 8157BNUMD ROSS Ultra Triode) | |
± 1999,9mV | |
7.00pH | |
De 41 °F a 113 °F (ambiente) | |
1 | |
2000 h |
Medidor de pH Star A111, electrodo de pH/ATC de cuerpo epóxico 8157BNUMD ROSS Ultra, kit de tampón de pH 810199, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal de 100 a 240 V | |
± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
Memoria interna de punto de datos | |
pH, mV o mV relativos (RmV) con temperatura, mV, Relative mV with Temperature | |
Desde -2 hasta 16 | |
±1600,0 | |
Desde 1 hasta 3 | |
22,0° hasta 221,0°F | |
Manual o automático con sonda ATC de temperatura | |
LCD | |
50 | |
BNC (electrodo de pH u ORP), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura) | |
IP-54 | |
24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 pulgadas x 7,1 pulgadas x 4,3 pulgadas) | |
2 lb | |
Sencillo con llave de medición destacada, desplazamiento y teclas de método abreviado | |
Adaptador universal de CA (incluido) o 4 pilas AA (se vende por separado) | |
Inglés | |
Del 5 al 85% (sin condensación) | |
Smart Stability y Smart Averaging | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
4 AA (se venden por separado) |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver las instrucciones adicionales de primeros auxilios en esta etiqueta).
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium lauryl sulphate
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.