Learn More
Thermo Scientific™ Titulador de iones Orion Star T930 y kits
Benefíciese de la integración de nuestra tecnología electroquímica principal con un vanguardista sistema de dispensación para crear en titulador redox automático. Se trata de un sistema moderno, simplificado y automatizado diseñado para que realizar valoraciones sea más fácil, fiable y reproducible que las titulaciones manuales.
7035.00€ - 7286.25€
Especificaciones
Funciones de bureta | Ciclos de aclarado automáticos para el enjuagado y volumen de dispensación discreto con opción continua; Excede acc |
---|---|
Funciones disponibles | Titulación de muestras, estandarización de tituladores, calibración y medidas directas |
Exactitud (ISE) | ± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor |
Exactitud (mV) | ± 0,2 mV |
Exactitud (temperatura) | ±0,2 °C |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15892097
![]() |
Thermo Scientific™
START9300 |
Valorador de iones Orion Star T930 sin electrodo | Bureta de 20 ml, sonda de agitador, sonda de dispensador, kit de tubos estándar, frasco de plástico de 1 l, tapón de frasco GL38 con dos orificios y tubo de secado, cable de ordenador, documentación en unidad USB, fuentes de alimentación de 110-240 V |
7035.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15802107
![]() |
Thermo Scientific™
START9301 |
Kit de contenido de sal del valorador de iones Orion Star T930 | 9780SC electrodo de billet de plata, cable de electrodo 91CBNC, bureta de 20 ml, sonda de agitador, sonda de dispensador, kit de tubos estándar, frasco de plástico de 1 l, tapón de frasco GL38 con dos orificios y tubo de secado, cable de ordenador, documentación en unidad USB, fuentes de alimentación de 110-240 V |
7286.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Utilice el titulador de iones Orion Star T930 para titulaciones de iones concretas, como determinación de valores de sal en alimentos, cloruro en agua potable y en aguas residuales, amoníaco y nitrógeno total de Kjeldhal (TKN) de aguas residuales, surfactantes en productos de consumo y dureza total del agua. Entre las técnicas de titulación se incluyen titulaciones de punto de equivalencia y titulaciones de punto final de mV predefinido y el modo de adición conocida múltiple (MKA). Mediante el modo MKA, el titulador realiza una calibración y un cálculo automatizados de la concentración de la muestra añadiendo alícuotas de estándar a la misma, lo que elimina la necesidad de realizar otra calibración y reduce al mínimo los efectos de matriz.
•Resultados exactos y reproducibles: Automatizar el flujo de trabajo de la titulación permite realizar análisis siempre con los mismos parámetros de configuración y cálculos
•Aceleración del tiempo de configuración: Configure y guarde los parámetros del electrodo, del titulador y de la titulación una vez con ayuda de los métodos
•Mejor rendimiento del laboratorio: Inicie la titulación y deje que el instrumento se ejecute sin supervisión
•Costes y tiempos de inactividad reducidos: Sustituya con facilidad las piezas del titulador para minimizar los tiempos de inactividad para tareas de mantenimiento; además, los duraderos electrodos reducen el coste de propiedad
•Documente con seguridad los resultados de las pruebas: Vea los resultados en vivo en la tabla de resumen y en los registros de 100 puntos de datos
•Base de datos de aplicaciones: Es posible cargar en su titulador métodos preprogramados probados y validados
•Combine la opción del titulador con cualquiera de nuestros electrodos selectivos de iones Orion de gama alta o seleccione uno de nuestros kits de titulador y electrodo preconfigurados para conseguir un descuento por paquetes.
Especificaciones
Ciclos de aclarado automáticos para el enjuagado y volumen de dispensación discreto con opción continua; Excede acc | |
± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
±0,2 °C | |
Notificaciones al completar el ciclo de titulación, alcanzar el volumen máximo de titulador, completar el registro de datos, alcanzar la fecha de calibración y recordatorio de mantenimiento | |
Valor fijo o variable con titulación | |
Concentración de iones (ISE) y temperatura | |
CE, TUV 3 en 1, FCC, EN/EIC 61326-1, IEC 61010 | |
De 1 a 5 ciclos, opción de excluir los resultados de los ciclos de los resultados promedios y los cálculos RSD | |
100 conjuntos de datos cada uno: titulación de muestras, estandarización de tituladores, calibración y medida directa | |
Titulador de iones | |
BNC (electrodo selectivo de iones), punta de pin (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), entrada de agitador (sonda de agitador) | |
Chino, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués y español | |
La memoria no volátil conserva los registros de datos y la configuración | |
Orion Star T930 | |
0,5 % RSD, en función de las condiciones medioambientales y del uso | |
Electrodo selectivo de iones (ISE), electrodo de semicelda de referencia, sonda ATC de temperatura, sonda de agitador | |
-2000,0 - +2000,0 mV | |
El accionamiento de la bureta ofrece una tecnología avanzada de micropaso con 25.600 micropasos por revolución del motor para un posicionamiento suave y preciso de la bureta (más de 2 millones de micropasos en todo el rango de recorrido de la bureta) | |
0,1 mV | |
Incremento automático, manual o desactivado | |
De 41° a 104 °F | |
Calibración de desplazamiento de 1 punto opcional | |
Manual o automático | |
Titulación estandarizada o introducción manual de la concentración | |
Sí, con el flujo de trabajo Iniciar titulación nueva | |
Titulación directa o inversa | |
Garantía de sustitución de 1 año | |
100-240 V, 50/60 Hz |
Titulación de muestras, estandarización de tituladores, calibración y medidas directas | |
± 0,2 mV | |
Adición conocida múltiple (MKA); calibración automatizada y cálculo de la concentración de la muestra mediante la adición de alícuotas de estándar a la muestra utilizando la bureta | |
Sí, ajustable | |
10 ml, 20 ml (incluido) o 50 ml | |
Desde 1 hasta 5 | |
1 | |
Exportación de registros de datos como archivo CSV o PDF, formato largo o corto | |
Pantalla táctil capacitiva en color de 5,7 in, resolución de 640 x 480 | |
De 1 a 2 | |
IP-51 | |
Plástico ABS | |
Hasta 10 métodos con protección mediante contraseña opcional, métodos de importación/exportación con unidad USB | |
3 puertos USB para la impresora, conectores para unidad USB y software de ordenador | |
De 1 a 3 | |
Desde 0,0001 hasta 19990 | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
0,0001 como mínimo, de 1 a 4 dígitos significativos (seleccionable por el usuario) | |
0,1 °C | |
5 velocidades seleccionables por el usuario (de250 a 3700 rpm) | |
De 5 °C a 40 °C | |
De -5,0 °C a +100,0 °C | |
Sí, con batería de reserva no volátil | |
Rutinario, rápido, cuidadoso o definido por el usuario | |
Punto de equivalencia o punto final predefinido | |
Sí, con una unidad flash USB | |
10” x 16” x 14”; 25,4 cm x 40,6 cm x 35,6 cm |