Learn More
Thermo Scientific™ Titulador todo en uno Orion Star T940 y kits
Benefíciese de la integración de nuestra tecnología electroquímica principal con un vanguardista sistema de dispensación para crear en titulador automático todo en uno. Se trata de un sistema moderno, simplificado y automatizado diseñado para que realizar valoraciones sea más fácil, fiable y reproducible que las titulaciones manuales.
8200.80€ - 13170.53€
Especificaciones
Funciones de bureta | Ciclos de aclarado automáticos para el enjuagado y volumen de dispensación discreto con opción continua; Excede acc |
---|---|
Funciones disponibles | Titulación de muestras, estandarización de tituladores, calibración y medidas directas |
Exactitud (ISE) | ± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor |
Exactitud (mV) | ± 0,2 mV |
Exactitud (pH) | ± 0,002 pH |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15812107
![]() |
Thermo Scientific™
START9400 |
Valorador todo en uno Orion Star T940 sin electrodo |
8200.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15822107
![]() |
Thermo Scientific™
START9401 |
Kit estándar ROSS del valorador todo en uno Orion Star T940 |
8713.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15832107
![]() |
Thermo Scientific™
START9402 |
Kit ROSS Sure-Flow del valorador todo en uno Orion Star T940 |
13170.53€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Utilice el valorador todo en uno Orion Star T940 a fin de realizar valoraciones flexibles de pH, redox y concentración de iones, incluyendo valoraciones de punto de equivalencia, valoraciones de punto final preestablecido de pH o mV y modo de adición conocida múltiple (MKA) para la adición automática y conocida de varios iones. Combine la opción del titulador con cualquiera de nuestros electrodos de pH ROSS o redox y selectivos de iones Orion de gama alta o seleccione uno de nuestros kits de titulador y electrodo preconfigurados para conseguir un descuento por paquetes.
•Resultados exactos y reproducibles: Automatizar el flujo de trabajo de la titulación permite realizar análisis siempre con los mismos parámetros de configuración y cálculos
•Aceleración del tiempo de configuración: Configure y guarde los parámetros del electrodo, del titulador y de la titulación una vez con ayuda de los métodos
•Mejor rendimiento del laboratorio: Inicie la titulación y deje que el instrumento se ejecute sin supervisión
•Costes y tiempos de inactividad reducidos: Sustituya con facilidad las piezas del titulador para minimizar los tiempos de inactividad para tareas de mantenimiento; además, los duraderos electrodos reducen el coste de propiedad
•Documente con seguridad los resultados de las pruebas: Vea los resultados en vivo en la tabla de resumen y en los registros de 100 puntos de datos
•Base de datos de aplicaciones: Es posible cargar en su titulador métodos preprogramados probados y validados
•El kit estándar ROSS con electrodo de pH 8102BNUWP ROSS Ultra y sonda de temperatura ATC de acero inoxidable 927007MD resulta ideal para la mayoría de titulaciones de pH estándar y, sobre todo, para titulaciones de punto final predefinido que incluyen la temperatura
•El kit ROSS Sure-Flow con electrodo de pH 8172BNWP ROSS Sure-Flow está diseñado para muestras complicadas que pueden causar obstrucciones en electrodos de pH estándar o que requieran una unión de tipo manguito de caudal rápido
Especificaciones
Ciclos de aclarado automáticos para el enjuagado y volumen de dispensación discreto con opción continua; Excede acc | |
± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
± 0,002 pH | |
Adición conocida múltiple (MKA); calibración automatizada y cálculo de la concentración de la muestra mediante la adición de alícuotas de estándar a la muestra utilizando la bureta | |
Sí, ajustable | |
10 ml, 20 ml (incluido) o 50 ml | |
Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto | |
Desde 1 hasta 5 | |
1 | |
Exportación de registros de datos como archivo CSV o PDF, formato largo o corto | |
Pantalla táctil capacitiva en color de 5,7 in, resolución de 640 x 480 | |
De 1 a 2 | |
BNC (electrodo selectivo de iones, de pH o de redox), punta de pin (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), entrada de agitador (sonda de agitador) | |
Chino, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués y español | |
La memoria no volátil conserva los registros de datos y la configuración | |
Orion Star T940 | |
0,5 % RSD, en función de las condiciones medioambientales y del uso | |
Electrodo de pH, electrodo de redox o electrodo selectivo de iones (ISE); electrodo de semicelda de referencia; sonda ATC de temperatura; sonda de agitador | |
-2000,0 - +2000,0 mV | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
0,0001 como mínimo, de 1 a 4 dígitos significativos (seleccionable por el usuario) | |
0,001, 0,01, 0,1 (a seleccionar por el usuario) | |
Incremento automático, manual o desactivado | |
De 41° a 104 °F | |
Calibración de desplazamiento de 1 punto opcional | |
Manual o automático | |
Titulación estandarizada o introducción manual de la concentración | |
Sí, con el flujo de trabajo Iniciar titulación nueva | |
Titulación directa o inversa | |
Garantía de sustitución de 1 año | |
100-240 V, 50/60 Hz |
Titulación de muestras, estandarización de tituladores, calibración y medidas directas | |
± 0,2 mV | |
±0,2 °C | |
Notificaciones al completar el ciclo de titulación, alcanzar el volumen máximo de titulador, completar el registro de datos, alcanzar la fecha de calibración y recordatorio de mantenimiento | |
Valor fijo o variable con titulación | |
pH, mV, concentración de iones (ISE) y temperatura | |
Desde 1 hasta 5 | |
CE, TUV 3 en 1, FCC, EN/EIC 61326-1, IEC 61010 | |
De 1 a 5 ciclos, opción de excluir los resultados de los ciclos de los resultados promedios y los cálculos RSD | |
100 conjuntos de datos cada uno: titulación de muestras, estandarización de tituladores, calibración y medida directa | |
Titulador de ácido/base, redox e iones | |
Titulaciones de ácido/base, titulaciones redox, titulaciones de concentración de iones | |
IP-51 | |
Plástico ABS | |
Hasta 10 métodos con protección mediante contraseña opcional, métodos de importación/exportación con unidad USB | |
3 puertos USB para la impresora, conectores para unidad USB y software de ordenador | |
De 1 a 3 | |
Desde 0,0001 hasta 19990 | |
Desde -2 hasta 20 | |
El accionamiento de la bureta ofrece una tecnología avanzada de micropaso con 25.600 micropasos por revolución del motor para un posicionamiento suave y preciso de la bureta (más de 2 millones de micropasos en todo el rango de recorrido de la bureta) | |
0,1 mV | |
0,1 °C | |
5 velocidades seleccionables por el usuario (de250 a 3700 rpm) | |
De 5 °C a 40 °C | |
De -5,0 °C a +100,0 °C | |
Sí, con batería de reserva no volátil | |
Rutinario, rápido, cuidadoso o definido por el usuario | |
Punto de equivalencia o punto final predefinido | |
Sí, con una unidad flash USB | |
10” x 16” x 14”; 25,4 cm x 40,6 cm x 35,6 cm |