Learn More
Ornithine Decarboxylase Antibody (ODC1/487), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-47837AF488
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ornithine Decarboxylase Monoclonal antibody specifically detects Ornithine Decarboxylase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
Especificaciones
Ornithine Decarboxylase | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 488 | |
ODCEC 4.1.1.17, ornithine decarboxylase, ornithine decarboxylase 1 | |
Recombinant human Ornithine Decarboxylase protein (Uniprot: P11926) | |
0.1 mL | |
Cell Cycle and Replication | |
4953 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2a κ |
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
ODC1/487 | |
50 mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Ornithine Decarboxylase Antibody (ODC1/487), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Alexa Fluor 488
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido