Learn More
Tetróxido de osmio, solución en agua al 4 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 319010050
150.96 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21665" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidaciónEspecificaciones
100.0°C | |
20816-12-0, 7732-18-5 | |
Solución | |
O4Os | |
MFCD00011150 | |
15, 6990 | |
Solubility in water: soluble | |
O=[Os](=O)(=O)=O | |
254.23 | |
254.2 | |
Frasco de vidrio | |
1.0400g/mL |
Osmium tetroxide | |
Amarillo | |
5 mL | |
OsO4 | |
01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236 | |
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4 | |
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N | |
tetraoxoosmio | |
30318 | |
3.92 to 4.08% | |
1.04 |
Seguridad y manipulación
- Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Osmium oxide
RUO – Research Use Only