Learn More
Tetróxido de osmio, solución en agua al 4 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
168.84€ - 240.20€
Especificaciones
Punto de ebullición 100.0°C
Nombre del producto químico o material Osmium tetroxide
CAS 20816-12-0, 7732-18-5
Color Amarillo
Forma física Solución
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10616881
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
319010050
5 mL Frasco de vidrio
168.84€
5 ml
10145263
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
319010100
10 mL Frasco de vidrio
240.20€
10 ml
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
Especificaciones
Especificaciones
100.0°C
20816-12-0, 7732-18-5
Solución
OsO4
01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
tetraoxoosmio
30318
3.92 to 4.08%
1.04
Osmium tetroxide
Amarillo
O4Os
MFCD00011150
15, 6990
Solubility in water: soluble
O=[Os](=O)(=O)=O
254.23
254.2
Frasco de vidrio
1.0400g/mL
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca lesiones oculares graves.
Mortal en contacto con la piel.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Declaración de GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al exterior
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 244-058-7
missing translation for 'rtecsNumber' : RN1140000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Osmium oxide