Learn More
Tetróxido de osmio, +99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10042610
Tetróxido de osmio, +99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10042610
100 mg
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Código de producto. 10042610
Marca: Thermo Scientific Acros 191181000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas, reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20816-12-0
Fórmula molecular O4Os
Peso molecular (g/mol) 254.23
Número MDL MFCD00011150
Clave InChI VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
Nombre IUPAC tetraoxoosmio
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 130.0°C
Nombre del producto químico o material Osmium tetroxide
Punto de fusión 40.0°C to 42.0°C
Color De incoloro a amarillo
Forma física Crystals
Cantidad 100 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9+%
Fórmula lineal OsO4
Fieser 01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236
Índice Merck 15, 6990
Información de solubilidad Passes test
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.2
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Ampolla
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467183 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number191185000,191182500,191181000,191180010,191180050
Número de loteA0462168 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/05/2024 Catalog Number191185000,191182500,191181000,191180010,191180050
Número de loteA0457102 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/11/2023 Catalog Number191185000,191182500,191181000,191180010,191180050
Número de loteA0457180 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/11/2023 Catalog Number191185000,191182500,191181000,191180010,191180050
Número de lote4008-232202 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/09/2023 Catalog Number191185000,191182500,191181000,191180010,191180050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Osmium(VIII)-tetroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tetróxido de osmio, +99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals >