Learn More
Hughes Outdoor Self-Draining Safety Shower with Eye/Face Wash
This ANSI compliant self-draining emergency safety shower with open stainless steel eye/face wash, suitable for hot climates.
Marca: Hughes HSHDSD18SS
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Esta ducha de seguridad de emergencia con drenaje automático y compatible con ANSI con lavado ocular/facial de acero inoxidable abierto, es adecuada para climas calientes
- El diseño permite que el agua estancada se drene lejos del tubo vertical para garantizar el suministro de agua tibia
- Equipado con panel de pie como estándar
- La válvula está situada directamente encima de la entrada de agua; el tubo de drenaje está instalado por encima de esto, de modo que el agua estancada se puede drenar en el suelo, lo que evita el sobrecalentamiento del agua estancada a causa de la radiación solar y elimina el riesgo de lesiones adicionales para el operador
- Disponible con tuberías de acero dulce con revestimiento de polvo galvanizado (G) o de acero inoxidable (GS)
Especificaciones
Palanca de empuje, pedal | |
Acero inoxidable | |
Ducha de seguridad |