Learn More
Thermo Scientific™ Peines para el sistema de electroforesis de mini gel Owl™ EasyCast™ B1
Elimine el montaje de peines con este surtido de peines de una sola pieza y alta resistencia, para el uso con el sistema de electroforesis de mini gel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1.
Marca: Thermo Scientific™ B1-14
Descripción
Elimine el montaje de peines con los peines para el sistema de electroforesis de mini gel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1. Estos peines de una sola pieza y alta resistencia se destinan al uso con el sistema de electroforesis de mini gel EasyCast™ B1.
Los peines de una sola pieza y alta resistencia eliminan el montaje de peines.
Información para pedidos:
Los números de categoría B1-Rl-9C, -9D, -17C y -17D corresponden a los peines (2X) y (1X) con formato de pipeta de 12 y 8 canales
Hay disponibles peines personalizados (pida el SKU n.º XCM). Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas.
Especificaciones
Peine de doble lado con 14 dientes; 1,0/1,5 mm | |
Mini | |
Peine | |
1,0/1,5 mm |
Sistema de electroforesis para minigeles Owl™ EasyCast B1 | |
Owl™, EasyCast™ | |
14 |