Learn More
Thermo Scientific™ Peines para el sistema de electroforesis de mini gel Owl™ EasyCast™ B1
Elimine el montaje de peines con este surtido de peines de una sola pieza y alta resistencia, para el uso con el sistema de electroforesis de mini gel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1.
49.80€ - 70.60€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis para minigeles Owl™ EasyCast B1 |
---|---|
Tamaño de gel | Mini |
Línea de productos | Owl™, EasyCast™ |
Tipo | Peine |
Código de producto | Marca | Descripción | N.° de dientes | Grosor de los dientes (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | N.° de dientes | Grosor de los dientes (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11952935
|
Thermo Scientific™
B1-10 |
Peine de doble lado con 10 dientes; 1,0/1,5 mm | 10 | 1,0/1,5 mm | N/A | ||||
11962935
|
Thermo Scientific™
B1-12C |
Peine de 12 dientes estándar; grosor de 1,0mm | 12 | 1 mm | N/A | ||||
11972935
|
Thermo Scientific™
B1-12D |
Peine de 12 dientes estándar; grosor de 1,5 mm | 12 | 1,5 mm | N/A | ||||
11982935
|
Thermo Scientific™
B1-14 |
Peine de doble lado con 14 dientes; 1,0/1,5 mm | 14 | 1,0/1,5 mm | N/A | ||||
11922945
|
Thermo Scientific™
B1-5C |
Peine de 5 dientes estándar; grosor de 1,0 mm | 5 | 1 mm |
49.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11912945
|
Thermo Scientific™
B1-5D |
Peine estándar | 5 | 1,5 mm |
70.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12454557
|
Thermo Scientific™
B1-8C |
Peine de 8 dientes estándar; grosor de 1,0 mm | 8 | 1 mm | N/A | ||||
12464557
|
Thermo Scientific™
B1-8D |
Peine de 8 dientes estándar; grosor de 1,5mm | 8 | 1,5 mm |
70.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12494557
|
Thermo Scientific™
B1-PREP |
Peine de preparación; grosor de 1,5 mm | 2 | 1,5 mm | N/A | ||||
12404567
|
Thermo Scientific™
B1-RL-17C |
Peine de 17 dientes (2X) de carga rápida; 1 mm | 17 (2X) | 1 mm |
70.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11996916
|
Thermo Scientific™
B1-RL-17D |
Peine de 17 dientes (2X) de carga rápida; 1,5 mm | 17 (2X) | 1,5 mm |
53.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12414567
|
Thermo Scientific™
B1-RL-9C |
Peine de 9 dientes (1X) de carga rápida; 1 mm | 9 (1X) | 1 mm |
53.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12424567
|
Thermo Scientific™
B1-RL-9D |
Peine de 9 dientes (1X) de carga rápida; 1,5 mm | 9 (1X) | 1,5 mm |
53.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Elimine el montaje de peines con los peines para el sistema de electroforesis de mini gel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1. Estos peines de una sola pieza y alta resistencia se destinan al uso con el sistema de electroforesis de mini gel EasyCast™ B1.
Información para pedidos:
- Los números de categoría B1-Rl-9C, -9D, -17C y -17D corresponden a los peines (2X) y (1X) con formato de pipeta de 12 y 8 canales
- Hay disponibles peines personalizados (pida el SKU n.º XCM); póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o un representante de ventas para obtener más información
Especificaciones
Sistema de electroforesis para minigeles Owl™ EasyCast B1 | |
Mini | |
Owl™, EasyCast™ | |
Peine |