Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Drying Kits
Preserve protein gels easily and economically while eliminating distortion problems common in other drying procedures with these gel-drying kits.
131.00€ - 153.00€
Especificaciones
Tipo de producto Kit de secado de gel
Cantidad Unidad
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
11560435
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
GDF-20
Kit de secado de gel, formato grande
153.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12454637
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
GDF-10
Kit de secado de gel, formato minigel Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Preserve protein gels easily and economically while eliminating distortion problems common in other drying procedures. Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Drying Kits provide an inexpensive and simple way to produce a permanent record of gels by air drying them between two sheets of cellophane.
Features:
  • Available in minigel and large format sizes
  • Beveled-edge design of gel-drying frame makes assembly easy
Includes:
  • Two sets of gel-drying frames
  • 50 sheets of precut cellophane
  • Two solid back plates
  • Eight side clips
Note:
  • Frames and cellophane are available separately
Especificaciones
Especificaciones
Kit de secado de gel
Unidad