Learn More
WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System
The WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System is designed for self-check BOD measurement with undiluted samples (according to DIN EN 1899 -2) at measuring ranges up to 4000 mg/L.
Marca: WTW™ 208272
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- OxiTop™ es un sistema de medición de la parte superior del recipiente respirométrico para la medición automática de DBO con muestras sin diluir (DIN EN 1899 -2)
- Intervalos de medición de hasta 4000 mg/l de DBO
- No es necesario convertir datos: entrada directa del volumen de la muestra
- Visualización directa del valor de DBO en la pantalla del cabezal de medición
- Funciona con menús, con LCD gráfica retroiluminada, LED de control y botones de funcionamiento para lecturas directas de DBO, preselección de volumen, duración de la medición entre 1 y 7 días a seleccionar, visualización de curva de medición, visualización de lecturas actuales
Especificaciones
OxiTop™-i B | |
LCD gráfica retroiluminada | |
Intervalos de medición de hasta 4000 mg/l de DBO | |
Un cabezal de medición OxiTop™-i, azul |