Learn More
WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System
The WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System is designed for self-check BOD measurement with undiluted samples (according to DIN EN 1899 -2) at measuring ranges up to 4000 mg/L.
429.00€ - 10110.00€
Especificaciones
Tipo de pantalla | LCD gráfica retroiluminada |
---|---|
temp | Intervalos de medición de hasta 4000 mg/l de DBO |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16223561
|
WTW™
208276 |
OxiTop™-i 6 |
2250.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16347231
|
WTW™
208272 |
OxiTop™-i B |
429.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16273951
|
WTW™
208262 |
OxiTop™-i IS 12 |
5720.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16219020
|
WTW™
208260 |
OxiTop™-i IS 6 |
3415.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16308605
|
WTW™
208274 |
OxiTop™-i 2 |
785.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16458763
|
WTW™
209700 |
OxiTop™-IDS 1 |
564.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16391736
|
WTW™
209716 |
OxiTop™-IDS 12 |
10110.00€
paquete de 12 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16367616
|
WTW™
208264 |
OxiTop™-i SET 2 |
805.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- OxiTop™ is a respirometric vessel-top measuring system for BOD self-check measurement with undiluted samples (DIN EN 1899 -2)
- Measuring ranges up to 4000 mg/L BOD possible
- No need to convert data - direct input of sample volume
- Direct display of the BOD value on the measuring head screen
- Menu-operated, with backlit graphic LCD, control LED and operating buttons for direct BOD readings, volume pre-selection, measurement duration between 1 and 7 days selectable, display of measuring curve, display of current readings
Especificaciones
LCD gráfica retroiluminada | |
Intervalos de medición de hasta 4000 mg/l de DBO |