Learn More
WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System
The WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System is designed for self-check BOD measurement with undiluted samples (according to DIN EN 1899 -2) at measuring ranges up to 4000 mg/L.
Marca:  WTW™ 209700
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16458763
  • 564.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • OxiTop™ es un sistema de medición de la parte superior del recipiente respirométrico para la medición automática de DBO con muestras sin diluir (DIN EN 1899 -2)
  • Intervalos de medición de hasta 4000 mg/l de DBO
  • No es necesario convertir datos: entrada directa del volumen de la muestra
  • Visualización directa del valor de DBO en la pantalla del cabezal de medición
  • Funciona con menús, con LCD gráfica retroiluminada, LED de control y botones de funcionamiento para lecturas directas de DBO, preselección de volumen, duración de la medición entre 1 y 7 días a seleccionar, visualización de curva de medición, visualización de lecturas actuales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
OxiTop™-IDS 1
LCD gráfica retroiluminada
Intervalos de medición de hasta 4000 mg/l de DBO
Un cabezal de medición OxiTop™-IDS