Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivos para inmersión de uso industrial Oxoid™ Dip-Slides™
Facilite el recuento de colonias de bacterias aeróbicas, levaduras, moho, bacterias coliformes y Enterobacteriaceae con los dispositivos para inmersión de uso industrial Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™.
Marca: Thermo Scientific™ DS0166A
Descripción
Facilite el recuento de colonias de bacterias aeróbicas, levaduras, moho, bacterias coliformes y Enterobacteriaceae con los portaobjetos para inmersión de uso industrial desechables Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™.Los dispositivos para inmersión son sencillos de utilizar para el operador y adecuados para laboratorios con espacio limitado. Están recubiertos por ambas caras con un medio de cultivo sólido, lo que permite utilizar distintos medios en cada lado y ahorrar tiempo y dinero.
Los portaobjetos para inmersión se diseñaron originalmente para determinar los recuentos de bacterias en muestras de orina. Con los años, se han modificado para incluir dos caras: una es un medio para especies grampositivas y la otra para especies gramnegativas. Con los portaobjetos de inmersión de Thermo Scientific, el proceso de recuento de colonias ahorra tiempo y dinero y permite exponer las muestras a dos medios diferentes simultáneamente.- Está fabricado con plástico desechable con bordes en relieve para garantizar un espesor uniforme del medio de cultivo.
- La rejilla moldeada facilita el recuento de las colonias
- Su forma garantiza el drenaje de líquidos.
- El tapón forma una cómoda asa por la que se puede agarrar sin riesgos de tocar el medio de cultivo
- Se incluyen tablas de levaduras, hongos y bacterias, lo que hace que examinar el crecimiento sea sencillo para el operador y adecuado para laboratorios con espacio limitado.
Especificaciones
De 15 °C a 25 °C | |
Reino Unido | |
Recogida de muestras |
Portaobjetos para inmersión | |
MacConkey Agar # 3 | |
10/paq. |