Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivos para inmersión de uso industrial Oxoid™ Dip-Slides™
Facilite el recuento de colonias de bacterias aeróbicas, levaduras, moho, bacterias coliformes y Enterobacteriaceae con los dispositivos para inmersión de uso industrial Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™.
27.20€ - 55.75€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 25 °C
Formato Portaobjetos para inmersión
Tipo de producto Recogida de muestras
Cantidad 10/paq.
Ver más especificaciones
Productos 11
Código de producto Marca Cantidad Formato Tipo de medios Origen de fabricación Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Formato Tipo de medios Origen de fabricación Precio Cantidad y disponibilidad  
11443959
Ver documentos
Thermo Scientific™
DS0166A
10/paq. Portaobjetos para inmersión MacConkey Agar # 3 Reino Unido
55.10€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11453959
Ver documentos
Thermo Scientific™
DS0167A
10/paq. Portaobjetos para inmersión MacConkey Agar # 3 + germicide Reino Unido
55.75€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 13-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11483959
Ver documentos
Thermo Scientific™
DS0170A
10/paq. Portaobjetos para inmersión OGYE Agar Reino Unido
43.65€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10065732
Ver documentos
Thermo Scientific™
GFD07A
10/paq. Portaobjetos para inmersión Plate Count Agar Italy
29.70€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10128152
Ver documentos
Thermo Scientific™
GFD06A
10/paq. Portaobjetos para inmersión VRGB Agar Italy
30.15€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11463959
Ver documentos
Thermo Scientific™
DS0168A
10/paq. Portaobjetos para inmersión VRGB Agar Reino Unido
32.32€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11473959
Ver documentos
Thermo Scientific™
DS0169A
10/paq. Portaobjetos para inmersión VRBG Agar + germicide Reino Unido Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10484173
Ver documentos
Thermo Scientific™
GFD05A
10/paq. Portaobjetos para inmersión MacConkey w/ MUG Italy
27.20€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10147942
Ver documentos
Thermo Scientific™
GFD04A
10/paq. Portaobjetos para inmersión TSA (Caso) / Malt Extr + CAM Italy Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11423959
Ver documentos
Thermo Scientific™
DS0147A
10/paq. Portaobjetos para inmersión TTC (Red Spot) Reino Unido
41.45€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11433959
Ver documentos
Thermo Scientific™
DS0155A
10/paq. Portaobjetos para inmersión TTC (Red Spot)/Malt Ext Agar Reino Unido
30.90€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Facilite el recuento de colonias de bacterias aeróbicas, levaduras, moho, bacterias coliformes y Enterobacteriaceae con los portaobjetos para inmersión de uso industrial desechables Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™.Los dispositivos para inmersión son sencillos de utilizar para el operador y adecuados para laboratorios con espacio limitado. Están recubiertos por ambas caras con un medio de cultivo sólido, lo que permite utilizar distintos medios en cada lado y ahorrar tiempo y dinero.
Los dispositivos para inmersión se diseñaron originalmente para determinar los recuentos de bacterias en muestras de orina. Con los años, se han modificado para incluir dos caras: una es un medio para especies grampositivas y la otra para especies gramnegativas. Con estos dispositivos para inmersión, el proceso de recuento de colonias ahorra tiempo y dinero y permite exponer las muestras a dos medios diferentes simultáneamente.
  • El dispositivo está fabricado con plástico desechable con bordes en relieve para garantizar un espesor uniforme del medio de cultivo.
  • La rejilla moldeada facilita el recuento de las colonias.
  • Los dispositivos tienen una forma que garantiza el drenaje de líquidos.
  • El tapón forma una cómoda asa por la que se puede agarrar sin riesgos de tocar el medio de cultivo.
  • Se incluyen tablas de levaduras, hongos y bacterias, lo que hace que examinar el crecimiento sea sencillo para  el operador y adecuado para laboratorios con espacio limitado.
No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas y una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
De 15 °C a 25 °C
Portaobjetos para inmersión
Recogida de muestras
10/paq.