Learn More
Thermo Scientific™ Agar Endo Oxoid™
Aísle y diferencie las Enterobacteriaceae en agua potable, productos lácteos y alimentos con este medio diferencial.
Marca: Thermo Scientific™ CM0479B
116.82 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Aísle y diferencie las Enterobacteriaceae en agua potable, productos lácteos y alimentos1, 2 con el Agar Endo (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™ cuando se usa con fucsina básica BR0050. Diseñado originalmente para el aislamiento del bacilo tifoide3, el Agar Endo se utiliza ahora principalmente para la diferenciación de organismos intestinales fermentadores de la lactosa y no fermentadores de la lactosa. La producción de ácido y aldehído por la acción de organismos fermentadores de la lactosa, como Escherichia coli, da lugar a la coloración roja característica de la colonia y del medio circundante.
Utilice el Agar Endo para la detección de microorganismos coliformes en muestras de agua, aguas residuales y productos lácteos para determinar la presencia de grupos indicadores, como las bacterias coliformes. Además de seguridad, los grupos indicadores indican la calidad del agua y el potencial de alteraciones. Uno de los grupos más comunes de bacterias que emplea la industria alimentaria como organismos indicadores es el de las bacterias coliformes, que pueden considerarse un subgrupo de enterobacterias.
- Fácil lectura: los coliformes fermentadores de la lactosa (p. ej., Escherichia coli) dan lugar a colonias rojas profundas que colorean el medio circundante y poseen un brillo metálico dorado. Los no fermentadores de la lactosa forman colonias translúcidas incoloras al aplicarlos a medio de rosa a incoloro.
- Se puede utilizar para confirmar coliformes de prueba presuntivos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Referencia industrial: APHA. | |
Polvo | |
500 g |
Base de agar Endo | |
Agar | |
Para medios de 13,9 l |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6196808 | Certificado de análisis | 28/11/2024 | CM0479B |
6137354 | Certificado de análisis | 23/07/2024 | CM0479B |
3704847 | Certificado de análisis | 23/08/2023 | CM0479B |
3627648 | Certificado de análisis | 09/03/2023 | CM0479B |
3586784 | Certificado de análisis | 03/02/2023 | CM0479B |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%
Solo para uso en laboratorio