Learn More
Thermo Scientific™ Discos para antibiograma con gentamicina Oxoid™
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
Marca: Thermo Scientific™ CT0024B
50.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de sensibilidad antimicrobiana (AST) junto con discos para sensibilidad antimicrobiana con gentamicina Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
- Etiquetado fácil de leer
- Cartuchos a prueba de roturas y cargados por resorte
- Indicador de fin de cartucho
- Rendimiento reproducible
Aviso sobre pedidos:
50 discos/cartucho; 5 cartuchos/pack. Solo se vende en 5 cartuchos/pack.
Especificaciones
Gentamicina | |
10 µg | |
CN | |
Sensibilidad antimicrobiana | |
50 discos/cartucho |
Cumple con las directrices CLSI, DIN, BSAC, EUCAST | |
Discos para antibiogramas con gentamicina Oxoid | |
Discos para antibiogramas | |
5 cartuchos/paq. | |
50 discos/cartucho |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6217811 | Certificado de análisis | 27/03/2025 | CT0024B |
6230101 | Certificado de análisis | 27/03/2025 | CT0024B |
6241909 | Certificado de análisis | 21/03/2025 | CT0024B |
6243687 | Certificado de análisis | 12/03/2025 | CT0024B |
6232831 | Certificado de análisis | 07/03/2025 | CT0024B |