Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante TX-400 4 x 400 ml
Soporte para una amplia gama de tamaños de muestras y aplicaciones con rotor con cestillo basculante.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003655
1544.69 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11754998
  • 1809.00€ / 4 sets
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Compatibilice una amplia variedad de tamaños de muestra y aplicaciones con el rotor basculante Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml.
Información para pedidos:
Los cestillos y las tapas se venden por separado; solicite el cuerpo del rotor (75-003-629) y los componentes para completar el conjunto. Para solicitar juntas tóricas de repuesto para tapas (conjunto de 4), indique 75-003-657. También hay adaptadores de tubos disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
Recomendada para:
Cultivo celular, separación de sangre, procesamiento de líquidos corporales, microbiología, proteómica, genómica y biología molecular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rotor basculante
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 y SL 16
Sí
4 x 400 ml
Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U.
Set of 4
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Rotor basculante TX-400 4 x 400 ml > Cestillos redondos para rotor TX-400 (4)