missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GUCY1A2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA546474
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Peptide sequence: KNFHNISNRC SYADHSNKEE IEDVSGILQC TANILGLKFE EIQKRFGEEF Sequence homology: Cow: 86%; Dog: 85%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%
GUCY1A2 Polyclonal antibody specifically detects GUCY1A2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
GUCY1A2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
GUCY1A2 | |
6330407I18Rik; A230060L24Rik; GC-SA2; GCS-alpha-2; guanylate cyclase 1 soluble subunit alpha 2; guanylate cyclase 1, soluble, alpha 2; guanylate cyclase soluble subunit alpha-2; GUC1A2; GUCSA2; Gucy1a2; soluble guanylyl cyclase alpha2 subunit | |
Rabbit | |
Affinity Chromatography | |
RUO | |
2977 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Western Blot | |
0.5 mg/mL | |
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
P33402 | |
GUCY1A2 | |
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human GUCY1A2 | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
GUCY1A2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido