Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella MWY Selective Supplement
Oxoid Legionella MWY Selective Supplement is used for the isolation of Legionella pneumophila from potable water samples.
Marca: Thermo Scientific™ SR0255E
Detalles adicionales : Peso : 0.17500kg
Descripción
Oxoid Legionella MWY Selective Supplement is used for the isolation of Legionella pneumophila from potable water samples.
Añadir a la base de agar CYE para Legionella, n.º de referencia CM0655BEspecificaciones
Legionella | |
Liofilizado | |
10/paq. |
Suplemento selectivo de MWY para Legionella | |
Suplemento selectivo | |
Cada vial para 100 ml de medio |