Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella MWY Selective Supplement
Oxoid Legionella MWY Selective Supplement is used for the isolation of Legionella pneumophila from potable water samples.
312.00€ - 336.00€
Especificaciones
Especie | Legionella |
---|---|
Descripción | Suplemento selectivo de MWY para Legionella |
Formulario | Liofilizado |
Tipo de producto | Suplemento selectivo |
Cantidad | 10/paq. |
Código de producto | Marca | Producción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Producción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17140671
|
Thermo Scientific™
SR0255B |
Cada vial para 500 ml de medio |
336.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17150671
|
Thermo Scientific™
SR0255E |
Cada vial para 100 ml de medio |
312.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Oxoid Legionella MWY Selective Supplement is used for the isolation of Legionella pneumophila from potable water samples.
Add to Legionella Agar Base, Part No. CM1203BEspecificaciones
Legionella | |
Liofilizado | |
10/paq. |
Suplemento selectivo de MWY para Legionella | |
Suplemento selectivo |